Drukuj
1-Bromopropan do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01667.0005 8.01667.0250 8.01667.1000 8.01667.9017
8.01667.0005EA 0 PLN
8.01667.0005 8.01667.0250 8.01667.1000 8.01667.9017
1-Bromopropan do syntezy, Sigma-Aldrich®
1-Bromopropan
Formuła: BrH₂CCH₂CH₃
Temp. Wrzenia: 71 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –108 °C
Gęstość: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 25 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000254
Numer CAS: 106-94-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-445-0
Jednostka: 2344
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,08030
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63e928c183f1c573c1a2eba4ccb7f1147af103ed&vid=6b2b626154a7592a42b400fdf8ba1c1028a60850&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 2.5 g/l (20 °C)
Melting Point -108 °C
Molar Mass 122.99 g/mol
Boiling Point 71 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 146 hPa (20 °C)
Flash Point -10 °C
Refractive Index 1.4341 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 3.4 - 9.1 %(V)
Density 1.35 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 490 °C