1-Bromopropan ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Bromek propylu
A10461.0J
A10461.AK
A10461.AU
A10461.0JEA
2320
PLN
A10461.0J
A10461.AK
A10461.AU
1-Bromopropan ≥99%
1-Bromopropan
Purity: 99%
CAS No.: 106-94-5
Molecular Formula: C3H7Br
Formula Weight: 123.00
Flash Point: 21°(70°F)
Refractive Index: 1.4340
Melting Point: -110°
Boiling Point: 70-71°
Beilstein Reference: 505936
Merck Reference: 14,7845
UN No.: 2344
MDL No.: MFCD00000254
Formuła:
BrH₂CCH₂CH₃ Temp. Wrzenia: 70…71 °C Temp. topnienia: –110 °C Gęstość: 1,353 Temp. Zapłonu: 21 °C (70 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000254 Numer CAS: 106-94-5 Numer WE (dawny EINECS): 203-445-0 Jednostka: 2344 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,7845 |