1-Bromopentan ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 110-53-2
Molecular Formula: CH3(CH2)4Br
Formula Weight: 151.05
Flash Point: 31°(87°F)
Refractive Index: 1.4436
Odour: Ether-like
Melting Point: -95°
Boiling Point: 127-129°
Beilstein Reference: 1730981
Merck Reference: 14,602
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000267
Formuła:
BrH₂C(CH₂)₃CH₃ Temp. Wrzenia: 127…129 °C Temp. topnienia: –95 °C Gęstość: 1,215 Temp. Zapłonu: 31 °C (87 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000267 Numer CAS: 110-53-2 Numer WE (dawny EINECS): 203-776-0 Jednostka: 1993 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,602 |