Drukuj
1-Bromopentan 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
152520010 152522500
ACRO152520010EA 1100 PLN
ACRO152520010 ACRO152522500
1-Bromopentan 98%
1-Bromopentan
Formuła: BrH₂C(CH₂)₃CH₃
Temp. Wrzenia: 129 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 1,21 g/cm³
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000267
Numer CAS: 110-53-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-776-0
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,00606
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %