1-Bromopentadekan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L07618.09
L07618.18
L07618.09EA
407
PLN
L07618.09
L07618.18
1-Bromopentadekan ≥97%
1-Bromopentadekan
Purity: 97%
CAS No.: 629-72-1
Molecular Formula: CH3(CH2)14Br
Formula Weight: 291.32
Flash Point:
Formuła:
BrH₂C(CH₂)₁₃CH₃ Temp. Wrzenia: 159…160 °C (5 mmHg) Temp. topnienia: 18…19 °C Gęstość: 1,005 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000229 Numer CAS: 629-72-1 Numer WE (dawny EINECS): 211-104-2 |