1-bromooctan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Octyl bromide
A14722.0I
A14722.0B
A14722.30
A14722.0IEA
3860
PLN
A14722.0I
A14722.0B
A14722.30
1-bromooctan ≥98%
1-bromooctan
Purity: 98+%
CAS No.: 111-83-1
Molecular Formula: C8H17Br
Formula Weight: 193.13
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.4518
Odour: Characteristic
Melting Point: -55°
Boiling Point: 200-202°
Beilstein Reference: 1733136
Merck Reference: 14,6764
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00000276
Formuła:
BrH₂C(CH₂)₆CH₃ Temp. Wrzenia: 200…202 °C Temp. topnienia: –55 °C Gęstość: 1,114 Temp. Zapłonu: 78 °C (172 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000276 Numer CAS: 111-83-1 Numer WE (dawny EINECS): 203-912-9 Jednostka: 3082 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,6764 |