Drukuj
1-bromooctan 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Octyl bromide
166815000 166810025
ACRO166815000EA 507 PLN
ACRO166815000 ACRO166810025
1-bromooctan 99%
1-bromooctan
Formuła: BrH₂C(CH₂)₆CH₃
Temp. Wrzenia: 201 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –55 °C
Gęstość: 1,11 g/cm³
Temp. Zapłonu: 78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000276
Numer CAS: 111-83-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-912-9
Jednostka: 3082
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,06861
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4508 to 1.4528 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %