1-Bromononan ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
1-Nonyl bromide
A10577.14
A10577.22
A10577.36
A10577.14EA
281
PLN
A10577.14
A10577.22
A10577.36
1-Bromononan ≥99%
1-Bromononan
Purity: 99%
CAS No.: 693-58-3
Molecular Formula: CH3(CH2)8Br
Formula Weight: 207.16
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4550
Boiling Point: 200-201°
Beilstein Reference: 1733632
MDL No.: MFCD00000278
Formuła:
BrH₂C(CH₂)₇CH₃ Temp. Wrzenia: 200…201 °C Temp. topnienia: –29 °C Gęstość: 1,086 Temp. Zapłonu: 90 °C (194 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000278 Numer CAS: 693-58-3 Numer WE (dawny EINECS): 211-755-2 |