Drukuj
1-Bromoheksan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 1-Hexyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01603.0100 8.01603.0500
8.01603.0100EA 195 PLN
8.01603.0100 8.01603.0500
1-Bromoheksan for synthesis, Sigma-Aldrich®
1-Bromoheksan
Formuła: BrH₂C(CH₂)₄CH₃
Temp. Wrzenia: 155 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –85 °C
Gęstość: 1,167 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 47 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000271
Numer CAS: 111-25-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-850-2
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility  - 1 g/l (20 °C)
Melting Point -85 °C
Molar Mass 165.07 g/mol
Boiling Point 154 - 158 °C
Vapor Pressure 4 hPa (20 °C)
Flash Point 47 °C
Refractive Index 1.4478 (20 °C, 589 nm)
Density 1.18 g/cm3 (20 °C)