1-Bromoheksan ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Hexyl bromide
A15166.0C
A15166.0E
A15166.22
A15166.36
A15166.0CEA
4910
PLN
A15166.0C
A15166.0E
A15166.22
A15166.36
1-Bromoheksan ≥99%
1-Bromoheksan
Purity: 99%
CAS No.: 111-25-1
Molecular Formula: CH3(CH2)5Br
Formula Weight: 165.08
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.4475
Odour: Pleasant
Melting Point: -85°
Boiling Point: 156°
Beilstein Reference: 1731290
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000271
Formuła:
BrH₂C(CH₂)₄CH₃ MW: 165.07 g/mol Temp. Wrzenia: 156 °C Temp. topnienia: –85 °C Gęstość: 1.176 Temp. Zapłonu: 50 °C (122 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000271 Numer CAS: 111-25-1 Numer WE (dawny EINECS): 203-850-2 Jednostka: 1993 ADR: 3 III |