Drukuj
1-Bromoheksan 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Hexyl bromide
107040025 107045000 107040100
ACRO107040025EA 802 PLN
ACRO107040025 ACRO107045000 ACRO107040100
1-Bromoheksan 99+%
1-Bromoheksan
Formuła: BrH₂C(CH₂)₄CH₃
Temp. Wrzenia: 154…158 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –85 °C
Gęstość: 1,17 g/cm³
Temp. Zapłonu: 57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000271
Numer CAS: 111-25-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-850-2
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4465 to 1.4485 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≤0.5 % Hexanol
Color scale ≤50 APHA
Acidity ≤0.1 % (as HBr)