1-Bromoheksadekan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 112-82-3
Molecular Formula: CH3(CH2)15Br
Formula Weight: 305.35
Flash Point: 176°(348°F)
Refractive Index: 1.4620
Odour: Odourless
Melting Point: 16-18°
Boiling Point: 336°
Beilstein Reference: 773989
MDL No.: MFCD00000230
Formuła:
BrH₂C(CH₂)₁₄CH₃ Temp. Wrzenia: 336 °C Temp. topnienia: 16…18 °C Gęstość: 1,000 Temp. Zapłonu: 176 °C (348 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000230 Numer CAS: 112-82-3 Numer WE (dawny EINECS): 204-008-7 |