Drukuj
1-Bromoheksadekan 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
215430010 215432500 215430025 215430000
ACRO215430010EA 878 PLN
ACRO215430010 ACRO215432500 ACRO215430025 215430000.
1-Bromoheksadekan 97%
1-Bromoheksadekan
Formuła: BrH₂C(CH₂)₁₄CH₃
Temp. Wrzenia: 336 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,999 g/cm³
Temp. Zapłonu: 177 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000230
Numer CAS: 112-82-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-008-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to amber to brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %