1-Bromoheptan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14031.0B
A14031.0I
A14031.30
A14031.0BEA
899
PLN
A14031.0B
A14031.0I
A14031.30
1-Bromoheptan ≥98%
1-Bromoheptan
Purity: 98+%
CAS No.: 629-04-9
Molecular Formula: CH3(CH2)6Br
Formula Weight: 179.11
Flash Point: 60°(140°F)
Refractive Index: 1.4499
Odour: Recognizable
Melting Point: -58°
Boiling Point: 179-180°
Beilstein Reference: 1697160
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000273
Formuła:
BrH₂C(CH₂)₅CH₃ Temp. Wrzenia: 179…180 °C Temp. topnienia: –58 °C Gęstość: 1,139 Temp. Zapłonu: 60 °C (140 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000273 Numer CAS: 629-04-9 Numer WE (dawny EINECS): 211-068-8 Jednostka: 1993 ADR: 3,III |