1-Bromododekan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A10600.0B
A10600.0I
A10600.30
A10600.0BEA
891
PLN
A10600.0B
A10600.0I
A10600.30
1-Bromododekan ≥98%
1-Bromododekan
Purity: 98%
CAS No.: 143-15-7
Molecular Formula: C12H25Br
Formula Weight: 249.24
Flash Point: 146°(294°F)
Refractive Index: 1.4580
Odour: Weak
Melting Point: -10°
Boiling Point: 276°
Beilstein Reference: 506159
Merck Reference: 14,5389
MDL No.: MFCD00000225
Formuła:
BrH₂C(CH₂)₁₀CH₃ Temp. Wrzenia: 276 °C Temp. topnienia: –10 °C Gęstość: 1,040 Temp. Zapłonu: 146 °C (294 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000225 Numer CAS: 143-15-7 Numer WE (dawny EINECS): 205-587-9 Klasyfikacja Merck : 14,5389 |