Drukuj
1-Bromododekan 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
106910010 106912500 106910025
ACRO106910010EA 638 PLN
ACRO106910010 ACRO106912500 ACRO106910025
1-Bromododekan 98%
1-Bromododekan
Formuła: BrH₂C(CH₂)₁₀CH₃
Temp. Wrzenia: 134…135 °C (6 mmHg)
Temp. topnienia: 11…9 °C
Gęstość: 1,03 g/cm³
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000225
Numer CAS: 143-15-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-587-9
Klasyfikacja Merck : 13,05406
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤125 APHA