1-Bromodekan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11340.0C
A11340.0E
A11340.22
A11340.36
A11340.0CEA
6000
PLN
A11340.0C
A11340.0E
A11340.22
A11340.36
1-Bromodekan ≥98%
1-Bromodekan
Purity: 98%
CAS No.: 112-29-8
Molecular Formula: C10H21Br
Formula Weight: 221.19
Flash Point: 94°(201°F)
Refractive Index: 1.4560
Melting Point: -30°
Boiling Point: 238°
Beilstein Reference: 1735227
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00000221
Formuła:
BrH₂C(CH₂)₈CH₃ Temp. Wrzenia: 238 °C Temp. topnienia: –30 °C Gęstość: 1,067 Temp. Zapłonu: 94 °C (201 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000221 Numer CAS: 112-29-8 Numer WE (dawny EINECS): 203-955-3 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |