Drukuj
1-Bromodekan 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
163600010 163605000
ACRO163600010EA 609 PLN
ACRO163600010 ACRO163605000
1-Bromodekan 98%
1-Bromodekan
Formuła: BrH₂C(CH₂)₈CH₃
Temp. Wrzenia: 238 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,06 g/cm³
Temp. Zapłonu: 94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000221
Numer CAS: 112-29-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-955-3
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC 97.5 %