Drukuj
1-bromobutan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Butyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01602.0100 8.01602.0500
8.01602.0100EA 187 PLN
8.01602.0100 8.01602.0500
1-bromobutan for synthesis, Sigma-Aldrich®
1-bromobutan
Formuła: BrH₂C(CH₂)₂CH₃
MW: 137.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 101
Temp. topnienia: –112 °C
Gęstość: 1.276 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 16
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000260
Numer CAS: 109-65-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-691-9
Jednostka: 1126
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,01552
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.6 g/l (30 °C)
Melting Point -112 °C
Molar Mass 137.02 g/mol
Boiling Point 100 - 104 °C
Vapor Pressure 52 hPa (20 °C)
Flash Point 18.3 °C
Refractive Index 1.4394 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.6 - 6.6 %(V)
Density 1.27 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 265 °C