1-bromobutan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 109-65-9
Molecular Formula: C4H9Br
Formula Weight: 137.03
Flash Point: 20°(68°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.275
Refractive Index: 1.4400
Appearance: Colourless
Odour: Characteristic
Melting Point: -112°
Boiling Point: 101-102°
Beilstein Reference: 1098260
Merck Reference: 14,1553
UN No.: 1126
MDL No.: MFCD00000260
Formuła:
BrH₂C(CH₂)₂CH₃ Temp. Wrzenia: 101…102 °C Temp. topnienia: –112 °C Gęstość: 1,275 Temp. Zapłonu: 20 °C (68 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000260 Numer CAS: 109-65-9 Numer WE (dawny EINECS): 203-691-9 Jednostka: 1126 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,1553 |