1,9-Dibromononan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14324.09
A14324.14
A14324.18
A14324.09EA
345
PLN
A14324.09
A14324.14
A14324.18
1,9-Dibromononan ≥97%
1,9-Dibromononan
Purity: 97%
CAS No.: 4549-33-1
Molecular Formula: C9H18Br2
Formula Weight: 286.06
Flash Point:
Formuła:
BrH₂C(CH₂)₇CH₂Br Temp. Wrzenia: 285…288 °C Temp. topnienia: –10 °C Gęstość: 1,410 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000279 Numer CAS: 4549-33-1 Numer WE (dawny EINECS): 224-913-0 |