Drukuj
1,9-Dibromononan 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
112870050 112870250
ACRO112870050EA 174 PLN
ACRO112870050 ACRO112870250
1,9-Dibromononan 97%
1,9-Dibromononan
Formuła: BrH₂C(CH₂)₇CH₂Br
Temp. Wrzenia: 285 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –10 °C
Gęstość: 1,40 g/cm³
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000279
Numer CAS: 4549-33-1
Numer WE (dawny EINECS): 224-913-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +39° to +69° (20°C, 589 nm) (C=2, Chloroform)