1,8-Dibromooktan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Octamethylendibromide
A15651.14
A15651.18
A15651.22
A15651.30
A15651.14EA
402
PLN
A15651.14
A15651.18
A15651.22
A15651.30
1,8-Dibromooktan ≥98%
1,8-Dibromooktan
Purity: 98%
CAS No.: 4549-32-0
Molecular Formula: Br(CH2)8Br
Formula Weight: 272.02
Flash Point:
Formuła:
BrH₂C(CH₂)₆CH₂Br MW: 272.02 g/mol Temp. Wrzenia: 270…272 °C Temp. topnienia: 15…16 °C Gęstość: 1.468 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000277 Numer CAS: 4549-32-0 Numer WE (dawny EINECS): 224-912-5 |