Drukuj
1,8-Dibromooktan 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Octamethylendibromide
112880100 112880500 112882500
ACRO112880100EA 209 PLN
ACRO112880100 ACRO112880500 ACRO112882500
1,8-Dibromooktan 98%
1,8-Dibromooktan
Formuła: BrH₂C(CH₂)₆CH₂Br
MW: 272.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 270…272 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 15…16 °C
Gęstość: 1.46 g/cm³
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000277
Numer CAS: 4549-32-0
Numer WE (dawny EINECS): 224-912-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4981 to 1.5001 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %