1,6-Dibromoheksan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Hexamethylen dibromide
A13417.22
A13417.36
A13417.22EA
224
PLN
A13417.22
A13417.36
1,6-Dibromoheksan ≥97%
1,6-Dibromoheksan
Purity: 97+%
CAS No.: 629-03-8
Molecular Formula: Br(CH2)6Br
Formula Weight: 243.98
Flash Point:
Formuła:
BrH₂C(CH₂)₄CH₂Br MW: 243.97 g/mol Temp. Wrzenia: 242…244 °C Temp. topnienia: –2 °C Gęstość: 1.610 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000272 Numer CAS: 629-03-8 Numer WE (dawny EINECS): 211-067-2 Jednostka: 3082 ADR: 9 III |