Drukuj
1,6-Dibromoheksan 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
112811000 112815000 112810025
ACRO112811000EA 213 PLN
ACRO112811000 ACRO112815000 ACRO112810025
1,6-Dibromoheksan 98%
1,6-Dibromoheksan
Formuła: BrH₂C(CH₂)₄CH₂Br
Temp. Wrzenia: 243 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –2 °C
Gęstość: 1,58 g/cm³
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000272
Numer CAS: 629-03-8
Numer WE (dawny EINECS): 211-067-2
Jednostka: 3082
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5056 to 1.5076 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +29° to +33° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene)