1,5-Dibromopentan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A18465.0E
A18465.22
A18465.36
AB115316.0500
A18465.0EEA
3370
PLN
A18465.0E
A18465.22
A18465.36
ABCRAB115316.0500
1,5-Dibromopentan ≥98%
1,5-Dibromopentan
Purity: 98%
CAS No.: 111-24-0
Molecular Formula: Br(CH2)5Br
Formula Weight: 229.95
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.5122
Melting Point: -34°
Boiling Point: 224°
Beilstein Reference: 1209245
MDL No.: MFCD00000268
Formuła:
BrH₂C(CH₂)₃CH₂Br MW: 229.94 g/mol Temp. Wrzenia: 224 °C Temp. topnienia: –39 °C Gęstość: 1.688 Temp. Zapłonu: 79 °C (174 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000268 Numer CAS: 111-24-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-849-7 |