1,4-Dibromopentan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L09842.14
L09842.22
L09842.14EA
503
PLN
L09842.14
L09842.22
1,4-Dibromopentan ≥97%
1,4-Dibromopentan
Purity: 97%
CAS No.: 626-87-9
Molecular Formula: C5H10Br2
Formula Weight: 229.95
Flash Point:
Formuła:
BrH₂C(CH₂)₂BrCHCH₃ Temp. Wrzenia: 102…103 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: –34 °C Gęstość: 1,687 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000153 Numer CAS: 626-87-9 Numer WE (dawny EINECS): 210-967-2 |