1,4-Dibromobutan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11669.09
A11669.22
A11669.36
A11669.09EA
202
PLN
A11669.09
A11669.22
A11669.36
1,4-Dibromobutan ≥98%
1,4-Dibromobutan
Purity: 98+%
CAS No.: 110-52-1
Molecular Formula: C4H8Br2
Formula Weight: 215.93
Flash Point: 131°(267°F)
Refractive Index: 1.5186
Melting Point: -20°
Boiling Point: 194-196°
Beilstein Reference: 1071199
MDL No.: MFCD00000261
Formuła:
BrH₂C(CH₂)₂CH₂Br Temp. Wrzenia: 194…196 °C Temp. topnienia: –20 °C Gęstość: 1,820 Temp. Zapłonu: 131 °C (267 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000261 Numer CAS: 110-52-1 Numer WE (dawny EINECS): 203-775-5 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |