Drukuj
1,4-Dibromobutan 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
161281000 161285000 161280010
ACRO161281000EA 375 PLN
ACRO161281000 ACRO161285000 ACRO161280010
1,4-Dibromobutan 99%
1,4-Dibromobutan
Formuła: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Br
Temp. Wrzenia: 197 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 1,808 g/cm³
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000261
Numer CAS: 110-52-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-775-5
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5176 to 1.5196 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +18° to +23° (20°C, 589 nm) (c=0.5, acetone)