1,3-dibromopropan do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03279.0100
8.03279.0250
8.03279.0100EA
372
PLN
8.03279.0100
8.03279.0250
1,3-dibromopropan do syntezy, Sigma-Aldrich®
1,3-dibromopropan
Formuła:
BrH₂CCH₂CH₂Br Temp. Wrzenia: 167 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –34 °C Gęstość: 1,99 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 47 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000255 Numer CAS: 109-64-8 Numer WE (dawny EINECS): 203-690-3 Jednostka: 1993 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 12,09844 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | 1.68 g/l (30 °C) |
Melting Point | -34 °C |
Molar Mass | 201.88 g/mol |
Boiling Point | 166 - 168 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 2.6 hPa (20 °C) |
Flash Point | 54 °C |
Refractive Index | 1.5233 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.98 g/cm3 (20 °C) |