1,3-dibromopropan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98%
CAS No.: 109-64-8
Molecular Formula: C3H6Br2
Formula Weight: 201.90
Flash Point: 54°(130°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.99
Refractive Index: 1.5230
Appearance: Colourless
Melting Point: -34°
Boiling Point: 167°
Beilstein Reference: 635662
Merck Reference: 14,9713
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000255
Formuła:
BrH₂CCH₂CH₂Br Temp. Wrzenia: 167 °C Temp. topnienia: –34 °C Gęstość: 1,99 Temp. Zapłonu: 54 °C (130 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000255 Numer CAS: 109-64-8 Numer WE (dawny EINECS): 203-690-3 Jednostka: 1993 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,9713 |