Drukuj
1,3-dibromopropan 98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
155041000 155045000 155040025
ACRO155041000EA 585 PLN
ACRO155041000 ACRO155045000 ACRO155040025
1,3-dibromopropan 98% stabilised
1,3-dibromopropan
Formuła: BrH₂CCH₂CH₂Br
Temp. Wrzenia: 167 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –34 °C
Gęstość: 1,989 g/cm³
Temp. Zapłonu: 54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000255
Numer CAS: 109-64-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-690-3
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,09844
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 400 ppm butylene oxide