1,3-Dibromobutan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24123.14
B24123.22
B24123.14EA
207
PLN
B24123.14
B24123.22
1,3-Dibromobutan ≥98%
1,3-Dibromobutan
Purity: 98%
CAS No.: 107-80-2
Molecular Formula: C4H8Br2
Formula Weight: 215.93
Flash Point: None
Refractive Index: 1.5095
Boiling Point: 173-176°
Beilstein Reference: 1731231
MDL No.: MFCD00000152
Formuła:
BrH₂CCH₂BrCHCH₃ MW: 215.92 g/mol Temp. Wrzenia: 173…176 °C Gęstość: 1.789 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000152 Numer CAS: 107-80-2 Numer WE (dawny EINECS): 203-520-8 |