Drukuj
1,2-Dibromoetan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
03505-100ML 03505-1L 03505-500ML
SIAL03505-100MLEA 168 PLN
SIAL03505-100ML SIAL03505-1L SIAL03505-500ML
1,2-Dibromoetan, Sigma-Aldrich®
1,2-Dibromoetan
Formuła: BrH₂CCH₂Br
Temp. Wrzenia: 131,7 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 10 °C
Gęstość: 2,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000233
Numer CAS: 106-93-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-444-5
Jednostka: 1605
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 13,03830