1,2-Dibromoetan ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12766.0B
A12766.30
A12766.0BEA
1040
PLN
A12766.0B
A12766.30
1,2-Dibromoetan ≥99%
1,2-Dibromoetan
Purity: 99%
CAS No.: 106-93-4
Molecular Formula: C2H4Br2
Formula Weight: 187.87
Flash Point: None
Refractive Index: 1.5385
Melting Point: 9-10°
Boiling Point: 132°
Merck Reference: 14,3796
UN No.: 1605
MDL No.: MFCD00000233
Formuła:
BrH₂CCH₂Br Temp. Wrzenia: 132 °C Temp. topnienia: 9…10 °C Gęstość: 2,179 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000233 Numer CAS: 106-93-4 Numer WE (dawny EINECS): 203-444-5 Jednostka: 1605 ADR: 6.1,I Klasyfikacja Merck : 14,3796 |