Drukuj
1,2-Dibromoetan 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
112790010 112790250 112795000 112790025 112790100
ACRO112790010EA 638 PLN
ACRO112790010 ACRO112790250 ACRO112795000 ACRO112790025 ACRO112790100
1,2-Dibromoetan 99%
1,2-Dibromoetan
Formuła: BrH₂CCH₂Br
Temp. Wrzenia: 131…132 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 9…10 °C
Gęstość: 2,173
Temp. Zapłonu: >104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000233
Numer CAS: 106-93-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-444-5
Jednostka: 1605
ADR: 6.1,
Klasyfikacja Merck : 13,03830
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance clear colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5%
Refractive index 1.5375 to 1.5395 (20°C, 589nm)