1,2-Dibromobutan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B20356.30
B20356.18
B20356.30EA
1300
PLN
B20356.30
B20356.18
1,2-Dibromobutan ≥98%
1,2-Dibromobutan
Purity: 98%
CAS No.: 533-98-2
Molecular Formula: C4H8Br2
Formula Weight: 215.93
Flash Point:
Formuła:
BrH₂CBrCHCH₂CH₃ MW: 215.92 g/mol Temp. Wrzenia: 166…167 °C Temp. topnienia: –65 °C Gęstość: 1.789 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000157 Numer CAS: 533-98-2 Numer WE (dawny EINECS): 208-581-4 Klasyfikacja Merck : 13,01565 |