1,12-Dibromododekan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B21254.06
B21254.14
B21254.22
B21254.06EA
194
PLN
B21254.06
B21254.14
B21254.22
1,12-Dibromododekan ≥98%
1,12-Dibromododekan
Purity: 98%
CAS No.: 3344-70-5
Molecular Formula: Br(CH2)12Br
Formula Weight: 328.13
Flash Point:
Formuła:
BrH₂C(CH₂)₁₀CH₂Br Temp. Wrzenia: 215 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: 38…42 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000226 Numer CAS: 3344-70-5 Numer WE (dawny EINECS): 222-096-5 |