1,10-Dibromodekan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 4101-68-2
Molecular Formula: Br(CH2)10Br
Formula Weight: 300.08
Flash Point:
Formuła:
BrH₂C(CH₂)₈CH₂Br Temp. Wrzenia: 157…159 °C (14 mmHg) Temp. topnienia: 26…30 °C Gęstość: 1,340 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000222 Numer CAS: 4101-68-2 Numer WE (dawny EINECS): 223-871-0 |