Drukuj
1,10-Dibromodekan 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
112780250 112781000 112785000
ACRO112780250EA 285 PLN
ACRO112780250 ACRO112781000 ACRO112785000
1,10-Dibromodekan 97%
1,10-Dibromodekan
Formuła: BrH₂C(CH₂)₈CH₂Br
Temp. Wrzenia: 160 °C (15 mmHg)
Temp. topnienia: 25…30 °C
Gęstość: 1,34 g/cm³
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000222
Numer CAS: 4101-68-2
Numer WE (dawny EINECS): 223-871-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Fused solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 25 to 30 °C
GC ≥96.0 %