Drukuj
1,1,2,2-Tetrabromoetan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tetrabromek acetylenu
M-Clarity™ quality level = MQ100
86760-1L 86760-250ML
SIAL86760-1LEA 1710 PLN
SIAL86760-1L SIAL86760-250ML
1,1,2,2-Tetrabromoetan, Sigma-Aldrich®
1,1,2,2-Tetrabromoetan
Formuła: Br₂HCCHBr₂
Temp. Wrzenia: 244 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –1 °C
Gęstość: 2,9656 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000133
Numer CAS: 79-27-6
Numer WE (dawny EINECS): 201-191-5
Jednostka: 2504
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,09261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecc5c2f2399032fc65a1f90353ec556de6f2f655&vid=602784cfe0c9c19c147c1108e11d03d302f55362&prid=web&clid=SAPDAM