Drukuj
1,1,2,2-Tetrabromoetan 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tetrabromek acetylenu
180870010 180872500 180870025
ACRO180870010EA 597 PLN
ACRO180870010 ACRO180872500 ACRO180870025
1,1,2,2-Tetrabromoetan 98%
1,1,2,2-Tetrabromoetan
Formuła: Br₂HCCHBr₂
Temp. Wrzenia: 244 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1 °C
Gęstość: 2,96 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000133
Numer CAS: 79-27-6
Numer WE (dawny EINECS): 201-191-5
Jednostka: 2504
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,09261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecc5c2f2399032fc65a1f90353ec556de6f2f655&vid=602784cfe0c9c19c147c1108e11d03d302f55362&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6355 to 1.6375 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤75 APHA