Drukuj
żel krzemionkowy sachet: 4 x 7 cm desiccant, with moisture indicator (orange gel), Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03803.0001 1.03803.0002
1.03803.0001EA 527 PLN
1.03803.0001 1.03803.0002
żel krzemionkowy sachet: 4 x 7 cm desiccant, with moisture indicator (orange gel), Supelco®
żel krzemionkowy
Formuła: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 2230
Temp. topnienia: > 1000 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 63231-67-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Water absorption capacity (24 h, 80 % relative humidity) ≥ 20 %
Loss on drying (140°C, 3 h) ≤ 10 %
Water Absorption 250 g/kg (20 °C)