Drukuj
żel krzemionkowy 1 - 4 mm drying agent, with moisture indicator (brown gel), Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01972.9025 1.01972.5000 1.01972.1000
1.01972.9025EA 4110 PLN
1.01972.9025 1.01972.5000 1.01972.1000
żel krzemionkowy 1 - 4 mm drying agent, with moisture indicator (brown gel), Supelco®
żel krzemionkowy
Formuła: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 2230
Temp. topnienia: 1710
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 63231-67-4