azotan cynku (II) heksahydrat ≥99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
12313.A3
12313.36
12313.A9
12313.A3EA
1300
PLN
12313.A3
12313.36
12313.A9
azotan cynku (II) heksahydrat ≥99% (metals basis)
azotan cynku (II) heksahydrat
Purity: 99%
CAS No.: 10196-18-6
Molecular Formula: N2O6Zn.6H2O
Formula Weight: 297.47 (189.38anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.07
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 36°
Solubility: Soluble in water, alcohol
Merck Reference: 14,10144
UN No.: 1514
MDL No.: MFCD00149889
Formuła:
ZnN₂O₆·6H₂O Temp. topnienia: ∼36 °C Gęstość: 2,07 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149889 Numer CAS: 10196-18-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-943-8 Jednostka: 1514 ADR: 5.1,II Klasyfikacja Merck : 14,10144 |