azotan cynku (II) heksahydrat ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.998%
CAS No.: 10196-18-6
Molecular Formula: N2O6Zn.6H2O
Formula Weight: 297.47 (189.38anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 2.07
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 36°
Merck Reference: 14,10144
UN No.: 1514
MDL No.: MFCD00149889
Formuła:
ZnN₂O₆·6H₂O Temp. Wrzenia: ∼105 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: ∼36 °C Gęstość: 2,07 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149889 Numer CAS: 10196-18-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-943-8 Jednostka: 1514 ADR: 5.1,II Klasyfikacja Merck : 14,10144 |