Drukuj
azotan cynku (II) heksahydrat 98%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
211660010 211660050 211660051 211662500
ACRO211660010EA 462 PLN
ACRO211660010 ACRO211660050 ACRO211660051 ACRO211662500
azotan cynku (II) heksahydrat 98%, extra pure
azotan cynku (II) heksahydrat
Formuła: ZnN₂O₆·6H₂O
Temp. Wrzenia: ? 105 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 36 °C
Gęstość: 2,06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149889
Numer CAS: 10196-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-943-8
Jednostka: 1514
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,10273
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Adhering crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤100 ppm