triazotan (V) neodymu (III) heksahydrat ≥99.9%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Neodymium (III) nitrate hexahydrate
12912.18
12912.30
12912.18EA
673
PLN
12912.18
12912.30
triazotan (V) neodymu (III) heksahydrat ≥99.9%
triazotan (V) neodymu (III) heksahydrat
Purity: 99.9%
CAS No.: 16454-60-7
Molecular Formula: Nd(NO3)3.6H2O
Formula Weight: 438.34 (330.25anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
pH: 3.0-4.0
Melting Point: ca 40°
Merck Reference: 14,6450
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149799
Formuła:
N₃NdO₉·6H₂O MW: 438.35 g/mol Temp. topnienia: ∼40 °C Gęstość: 2.265 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149799 Numer CAS: 16454-60-7 Numer WE (dawny EINECS): 233-153-9 Jednostka: 1477 ADR: 5.1 III |