Drukuj
azotan lantanu (III) heksahydrat ≥99.0% (by titrimetric analysis), Puriss. p.a., Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
61520-100G 61520-500G
61520-100GEA 946 PLN
61520-100G 61520-500G
azotan lantanu (III) heksahydrat ≥99.0% (by titrimetric analysis), Puriss. p.a., Fluka™
azotan lantanu (III) heksahydrat
Formuła: La(NO₃)₃·6H₂O
Temp. Wrzenia: 126 °C (temp. rozkładu)
Temp. topnienia: 40 °C
Gęstość: 2,347 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149751
Numer CAS: 10277-43-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-238-0
Jednostka: 1477
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 14,05363
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.0 - 101.0 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Potassium (K) Max. 10 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 10 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 10 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Total S (as SO₄) Max. 50 ppm